Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC pour phase inverse ProSwift™ RP-1S PSDVB, monolithe, 4,6 mm x 50 mm
Description
Réalisez des séparations de protéines à des débits élevés grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-1S. Ces colonnes monolithiques pour phase inverse offrent la puissance de résolution exceptionnelle des milieux analytiques non poreux combinés à des séparations plus rapides pour l’analyse des biomolécules sur une large gamme de masse. Les colonnes monolithiques polymériques ProSwift offrent une longue durée de vie, la reproductibilité même après des centaines d’analyses et la stabilité sur une grande gamme de pH, offrant ainsi des capacités de lavage très rigoureuses (NaOH 1 M).
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement dont la taille des pores est spécifique.
Petits canaux (S) (perméabilité standard)
Ces canaux et les surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie monolithique est à l’origine d’une faible perte de charge de fonctionnement, ce qui permet d’utiliser des vitesses linéaires plus élevées avec une perte minimale de résolution.
Avantages d’une grande résolution à des débits exceptionnellement élevés
- Débits opérationnels élevés disponibles pour une analyse rapide
- Cadence élevée et productivité accrue
- Excellente stabilité sur une large gamme de pH allant de 1 à 14
- Reproductibilité et robustesse excellentes
- Grande capacité de chargement
Séparations rapides et sensibles des protéines
- Séparations de protéines à haute vitesse
- Grande reproductibilité de colonne à colonne
- Durée de vie supérieure
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Phényl |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Débit | 5 ml/min |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 2800 psi (190 bar) |
| Granulométrie | Monolithe |
| pH | 1 à 14 |
| Porosité | Monolithe |
| Afficher plus |