Learn More
PROTAC BET-binding moiety 2, MedChemExpress
Code produit 16480518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480518 5 mg
16428058 10 mg
16403977 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16480518 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY43723
MedChemExpress PROTAC BET-binding moiety 2 is an inhibitor of BET bromodomain.
PROTAC BET-binding moiety 2 is an inhibitor of BET bromodomain.
Spécification
Nom chimique ou matériau PROTAC BET-binding moiety 2
CAS 916493-82-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H17ClN4O4S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 42.86 mg/mL (96.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(O)=O)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(OC)=O)C4=NN=C(C)N24
Poids moléculaire (g/mol) 444.89
Poids de la formule 444.89
Pourcentage de pureté 98.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death