Learn More
PROTAC BET degrader-2, MedChemExpress
Code produit 16474798
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16474798 10 mg -
16483246 25 mg 25mg
16437547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16474798 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY114228
MedChemExpress PROTAC BET degrader-2 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET with an IC50 value of 9.6 nM in cell growth inhibition in the RS4;11 cells and capable of achieving tumor regression.
PROTAC BET degrader-2 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET with an IC50 value of 9.6 nM in cell growth inhibition in the RS4
Spécification
Nom chimique ou matériau PROTAC BET degrader-2
CAS 2093388-33-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H42N10O6
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (64.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NCCCC7=CC=CC8=C7CN(C(CC9)C(NC9=O)=O)C8=O
Poids moléculaire (g/mol) 770.84
Poids de la formule 770.84
Pourcentage de pureté 98.19%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death