Learn More
MedChemExpress Protease-Activated Receptor-2, amide
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.48% |
| CAS | 190383-13-2 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 614.78 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (54.21 mM∣Need ultrasonic) |