Learn More
MedChemExpress Protease-Activated Receptor-4
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.14% |
| CAS | 245443-52-1 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 666.77 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 50 mg/mL (74.99 mM∣Need ultrasonic) |