Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cocktail inhibiteur de protéases IV
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Type de produit | Cocktail inhibiteur de protéases Thermo Scientific |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | À utiliser avec des extraits de champignons et de levures |
| Quantité | 1 unité |