Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cocktail inhibiteur de protéase VI, cellules végétales
Code produit 15436469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436469 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436469 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64576.XF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34€
    97.65€ / 1mL
    Économisez 21.69€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Cocktail inhibiteur de protéases Thermo Scientific
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Forme Liquide
Quantité 1 ml