Learn More
Thermo Scientific™ Cocktails inhibiteurs de protéases
Code produit 10658304 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Type de produit:
Cocktail inhibiteur de protéases, exempt d’EDTA
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
10658304 1 ml Cocktail inhibiteur de protéases, exempt d’EDTA 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10658304 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78415
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Protégez votre échantillon de la dégradation protéolytique pendant la lyse cellulaire grâce à ces cocktails d’inhibiteurs de protéase à large spectre.
Fournir une protection à large spectre contre la dégradation protéolytique dans les procédures de lyse cellulaire avec Thermo Scientific™ Cocktails avec inhibiteur de protéase.
Les deux formulations prêtes à l’emploi inhibent la plupart des sérine, cystéine et calpaïne protéases qui provoquent une dégradation générale des protéines dans les extraits cellulaires. Les métalloprotéases sont également inhibées. La formulation exempte d’EDTA est idéale pour préparer des échantillons qui seront analysés par une électrophorèse sur gel en 2D. Les solutions liquides 100X, stables au réfrigérateur, sont faciles à utiliser : Il suffit d'ajouter le volume approprié de cocktail à l'μéchantillon (10 L par 1 mL d'extrait cellulaire) et de poursuivre votre procédure. L’inhibiteur de protéases peut être utilisé avec des cellules et des tissus animaux, des bactéries, des plantes et de la levure.
Points forts:
  • Cocktail liquide 100X, prêt à l’emploi
  • Disponible avec de l'EDTA (dans un flacon distinct) ou sous forme de formulation exempte d'EDTA
  • Efficace pour supprimer l'activité protéolytique dans des réactifs de lyse cellulaire à base de détergent
  • Aucun gaspillage d'espace précieux dans le congélateur ; le cocktail est stable à 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Composants exclusifs dans du DMSO
Type de produit Cocktail inhibiteur de protéases, exempt d’EDTA
Forme Liquide
Suffisant pour 100 ml d’échantillon
Quantité 1 ml
Composition Formulation exclusive