Learn More
Cytiva Mélanges d’inhibiteurs de protéases
Code produit 10625385 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10625385 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10625385 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 80650123
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une inhibition efficace des protéases lors de la préparation d’échantillons de protéines
La préparation des échantillons nécessite souvent l’inhibition de l’activité protéase. Ce mélange contient une combinaison d’inhibiteurs de protéases compétitifs et non compétitifs, qui protègent les protéines de la protéolyse lors de la purification à partir de tissus animaux, de tissus végétaux, de levures et de bactéries.
  • Inhibe > 95 % de l’activité des protéases
  • Inhibition des protéases à sérine, à cystéine et à calpaïne
  • Pas d’EDTA ; en option, l’EDTA peut être ajouté pour inhiber les métalloprotéases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Inhibiteur de protéases (solution 100X)
Type de produit Cocktail inhibiteur de protéases Thermo Scientific
Contenu et stockage -20°C
Quantité 1 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Protease Inhibitor Mix, 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: luoride
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 2% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 2% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.