Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de protéasome II
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc à blanc cassé |
| Type de produit | Inhibiteur |
| Formule moléculaire | C29H39N3O5 |
| Poids de la formule | 509,64 |
| Synonyme | Z-LLF-CHO ; Z-Leu-Leu-Phe-CHO |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| Forme | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Inhibiteur puissant et perméable aux cellules du protéasome |
| Quantité | 1 mg |