Learn More
Mutexil™ Revêtements de surchaussures de protection
Code produit 11765433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bottes collantes
Surchaussure
Surchaussure adhésive
Surchaussures de protection CPE pour visiteurs
Surchaussures pour visiteurs
Couleur:
Blanc
Blanc, Bleu
Bleu
Transparent
Dimensions:
2XL
Universel
XL
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
25 paires
300 pièces
600 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Couleur Dimensions Conditionnement
11765433 Surchaussure Bleu 2XL -
11770124 Surchaussures de protection CPE pour visiteurs Bleu XL 2000 pièces
11790124 Surchaussures de protection CPE pour visiteurs Blanc Universel 2000 pièces
15477933 Surchaussures pour visiteurs Blanc, Bleu Universel 600 pièces
15177836 Bottes collantes Blanc XL -
12340180 Surchaussure Transparent Universel 25 paires
11780114 Surchaussure Transparent Universel 1000 pièces
11775433 Surchaussure adhésive Blanc 2XL 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11765433 Fournisseur Mutexil™ Code fournisseur 2000036
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les surchaussures de protection Mutexil™ offrent une vaste gamme d’options et de constructions, parmi des versions adhérentes, antidérapantes, résistantes aux liquides, en PP et PEC.
  • Plusieurs tailles et couleurs
  • Styles adaptés aux besoins
  • Conformité aux nouvelles normes EN ISO 20345 et EN ISO 20347
Spécification
Couleur Bleu
Longueur (métrique) 420 mm
Matériau Polypropylène
Dimensions 2XL
Caractéristiques de la semelle Anti-dérapant
Poids (métrique) 35 g
Largeur (métrique) 185 mm
Quantité d’emballage 300/boîte
Épaisseur 25 μm
Résistant à Liquides
Type de produit Surchaussure