Learn More
Laboratoires Anios™ Flacon de crème protectrice
Code produit 11766505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500  mL
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11766505 500  mL 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11766505 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 399236DK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Crème protectrice pour les mains. La glycérine et le beurre de karité présents dans cette crème protectrice apportent les ingrédients essentiels à la protection les mains irritées par les contraintes et le stress de la vie quotidienne. Sa formule concentrée et non grasse pénètre et agit rapidement.
Crème blanche - Parfum chèvrefeuille
  • pH à 20° : 6,5-7,5
  • Viscosité : 120 000cp - 280 000 cp
Spécification
Type de produit Protective Hand Cream
Conditionnement Flacon
Quantité 500  mL