Learn More
Laboratoires Anios Crème protectrice pour la peau
Code produit 11774046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100  mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11774046 100  mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11774046 Fournisseur Laboratoires Anios Code fournisseur 399372
Quantité Prix
1 19.42€ / 1 pièces
50 16.22€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Crème protectrice pour les mains. La glycérine et le beurre de karité présents dans cette crème protectrice apportent les ingrédients essentiels à la protection les mains irritées par les contraintes et le stress de la vie quotidienne. Sa formule concentrée et non grasse pénètre et agit rapidement.
Crème blanche - Parfum chèvrefeuille
  • pH à 20° : 6,5-7,5
  • Viscosité : 120 000cp - 280 000 cp
Spécification
Type de produit Protective Skin Cream
Conditionnement Tube
Quantité 100  mL