Learn More
Labconco™ Armoires de stockage pour acides Protector™
Code produit 18734204 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Fermeture manuelle, Double
Nbre de portes:
2
Largeur (impériale) extérieure:
30 in
48 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Nbre de portes Largeur (impériale) extérieure Conditionnement
18734204 Fermeture manuelle, Double 2 30 in 1 pièce
15922481 Fermeture manuelle, Double 2 48 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18734204 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9901200
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockez et ventilez en toute sécurité les acides et autres liquides corrosifs
  • Porte(s) à fermeture manuelle sans verrouillage
  • Construction durable en acier revêtu d’époxy avec intérieur revêtu de polyéthylène résistant à la corrosion
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 76 cm
Description Blanc glacier ; revêtement : Polyéthylène
Dimensions (P x L x H) 22 x 30 x 35,5 à 36,75 in
Modèle de porte Fermeture manuelle, Double
À utiliser avec (application) Stocker les acides et autres liquides corrosifs
Hauteur (métrique) extérieure 90,17 à 93,3 cm
Comprend Deux connexions d’aération rares avec des pare-flammes et des bouchons de fermeture, 4 ft de mise à niveau, panneau de remplissage de 8 in, plateau de revêtement en PVC sous vide
Capacité de charge Jusqu’à 800 lb
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères Aucun
Poids (impériale) 155 lb.
Poids (métrique) 70 kg
Largeur (métrique) extérieure 76 cm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 29,9 in
Hauteur (impériale) extérieure 35,5 à 36,75 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 62.23 cm
Matériau Acier
Type de produit Armoire de rangement pour acides
Largeur (impériale) extérieure 30 in