Learn More
Labconco™ Station de ventilation Protector XVS™
Code produit 17100681 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
36 po
Poids (impériale):
70 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Poids (impériale) Conditionnement
17100681 36 po 70 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ne pas utiliser pour les radio-isotopes, l’acide perchlorique ou la digestion acide.
Code produit 17100681 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4863010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ne pas utiliser pour les radio-isotopes, l’acide perchlorique ou la digestion acide.
Requires
Raccordement à un ventilateur à distance ou à un dispositif de ventilateur extracteur portatif FilterMate (10-304-31, -33, -35, -37) ; surface de travail ; base de support
Pour une alternative économique par rapport aux grandes hottes filtrantes à usage intensif, choisissez une station de ventilation Labconco Protector XVS™.
Les enceintes de travail compactes et ventilées peuvent être utilisées comme hottes filtrantes à usage peu intensif, stations de travail en classe scientifique, baies de nettoyage de solvants, stations de pesée ou pour la pathologie et la cytologie. Le boîtier à faible encombrement protège l’utilisateur en confinant les poudres et les vapeurs pendant les procédures générant des vapeurs ou les procédures de pesée.
  • Le déflecteur d’air Clean-Sweep™ balaie la surface de travail pour un confinement maximal
  • La fenêtre à guillotine en feuille de métal de confinement supérieure permet de purger l’air dans le boîtier pour éloigner les contaminants de la zone de l’opérateur
  • L’alimentation en air de dilution supérieure introduit l’air ambiant en haut de la fenêtre à guillotine pour diluer les concentrations dans la chambre supérieure
  • Le baffle arrière avec zones de perforation favorise le flux laminaire horizontal
  • Les déflecteurs d’air à entrée latérale permettent à l’air de balayer les surfaces intérieures
  • Les colliers d’échappement rectangulaires 5 × 25,4 cm (2 × 10 po) situés en haut et en bas permettent un raccordement aux conduits pour l’évacuation vers l’extérieur ou vers un extracteur portatif FilterMate™ (10-304-31, -33, -35, -37) pour l’élimination filtrée des poudres, particules ou vapeurs
  • Fenêtre à guillotine en verre de sécurité trempé 6,4 mm (0,25 po)
  • Modèle d’une hauteur de 22,75 po : à charnière, fenêtre à guillotine à angle de 20°, ouverture 20,3 cm (8 po) ; se soulève pour offrir une ouverture de 50,8 cm (20 po)
  • Modèle d’une hauteur de 32 po. : à charnière, fenêtre à guillotine à angle de 14°, ouverture 25,4 cm (10 po.) ; se soulève pour offrir une ouverture de 74,3 cm (29,25 po.)
  • Espace de travail intérieur de 58,4 cm (23 po) de profondeur
  • Deux ports utilitaires pour le raccordement de la tubulure et du cordon électrique au réseau public
  • Cadre en aluminium revêtu de poudre sèche, blanc glacier et gris, collecteur d’air et baffle arrière en acier
  • Dessus et côtés en verre de sécurité trempé de 4,8 mm (0,188 po) d’épaisseur
Compliance
ASHRAE™ 110-95 (méthode d’analyse des performances des hottes filtrantes de laboratoire), SEFA 1-2002 (hottes filtrantes de laboratoire), ANSI™ Z9.5-1993 (ventilation en laboratoire)
Garantie
Un an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication
Spécification
Hauteur (impériale) 22,75 in
Poids (impériale) 70 lb
Poids (métrique) 22,7 kg
Profondeur (impériale) 29 po
Largeur (impériale) 36 po
Profondeur (métrique) 73,66 cm
Largeur (métrique) 91,44 cm
Type de produit Hotte filtrante
Matériau Cuve en aluminium revêtue d’époxy, acier
Certifications/Conformité ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1