Learn More
Invitrogen™ protein A, Alexa Fluor™ 546 conjugate
Code produit 10423632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10423632 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10423632 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P11049
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Protéine A, conjugué Alexa Fluor™ 546
Our Alexa Fluor 546 protein A conjugate binds to the Fc portion of various immunoglobulins from several different species. This exceptionally bright, orange-fluorescent probe (absorption/emission maxima ∼556/573 nm) can be used to visualize antibodies in a manner analogous to a labeled species-specific secondary antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Conjugué Alexa Fluor 546
Quantité 1 mg
Gamme de produits Alexa Fluor
Forme Poudre lyophilisée
Sous-type de protéine Protéine A
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.