Description
Protein A package is recommended for the purification of human antibodies. Contents: HiTrap Protein A HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL).
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Chromatographie d’affinité des anticorps |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Quantité | 1 kit |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Desalting 1 x 5 ml; part of 'Antibody package, Protein A'
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol