Learn More
Descripción
Includes
Quantités suffisantes de réactifs suivants pour effectuer 16 réactions : Tampon de liaison/lavage 10X, tampon d’élution classique, tampon d’élution 10X Crosslink, solution A 10X Crosslink et solution B 10X Crosslink.
- Élimine la préparation de tampon fastidieuse ; permet un enrichissement rapide et reproductible de la protéine cible à partir d’un mélange protéique complexe
- Contient des réactifs pour les protocoles classique et de réticulation (avec/sans élution d’anticorps avec la protéine cible, respectivement)
- Format pratique : les solutions mères peuvent être diluées directement dans les flacons fournis pour le stockage
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Kit de tampons SpinTrap protéine A/G HP |
| Description | Tampons préfabriqués optimisés pour l’enrichissement par affinité d’une protéine cible/immunoprécipitation à l’aide de colonnes Protéine A HP, Protéine G HP et Ab SpinTrap. |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
| Quantité | 1 kit |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?