Learn More
Beschreibung
Pré-conditionnées avec des milieux haute performance Protéine A Sepharose™ pour le couplage des anticorps des sous-classes IgG ; utilisées avec une microcentrifugeuse standard
- La cinétique de liaison rapide et la haute capacité offrent un rendement élevé
- Les protocoles classiques (antigène élué avec anticorps) et de réticulation (antigène élué séparément) offrent une flexibilité
- Conditions d’élution formatées pour les flux de travaux d’analyse d’électrophorèse et LC-MS
- Extrapolation aisée grâce aux colonnes pré-conditionnées HiTrap Protéine A HP
- Protocole supplémentaire pour la purification à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir d’ascites, de sérum et de surnageants de culture cellulaire
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité de liaison | > 1 mg d’IgG humaine/puits |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation |
| Volume d’échantillon | 600 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Microcentrifugeuse PCR. |
| Contenu et stockage | 2°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
| Quantité | 16 colonnes |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Protein A HP SpinTrap
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?