Learn More
Invitrogen™ Protéine A-HRP
Code produit 10533205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10533205 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10533205 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 101023
 Article restreint
En stock
Protéine A-HRP
Protéine A de Staphylococcus aureus, souche I Cowan conjuguée à la peroxydase de raifort hautement purifiée (RZ > 3.0).
Le produit est un liquide contenant 10 mM de phosphate, 0,15 M de tampon NaCl, pH 7,4, 1 % d’ovalbumine, 40 % de glycérol et 0,1 % de procline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué HRP
Quantité 2 mL
Forme Solution
Sous-type de protéine Protéine A
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Conditions d’expédition Glace