Learn More
Cytiva Protéine A Mag Sepharose™ Xtra
Code produit 11525664 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11525664 2 x 1 ml -
10565210 5 x 1 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11525664 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28967056
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Les microbilles magnétiques sont conçues pour la purification et la sélection rapides et à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de sérum et de surnageants cellulaires
Utilisées comme outil de séparation pour la manipulation des microbilles dans des microtubes à centrifuger, jusqu’à six échantillons peuvent être traités en parallèle et peuvent facilement filtrer un plus grand nombre d’échantillons en parallèle avec un débit élevé sur un dispositif robotique.
  • Les microbilles magnétiques visibles et denses à base de Sepharose et du ligand de protéine A permettent de repérer et de recueillir facilement les protéines cibles liées
  • Les microbilles non adhérentes éliminent les effets de cisaillement et la formation d’agrégats
  • Peuvent être utilisées sans détergents
  • Capture simple de protéines cibles dans de petits ou grands volumes d’échantillons (échelle : faible volume en microlitres à grande quantité en millilitres)
  • Donne une grande pureté et un haut rendement
∽350 μg d'IgG humaine purifiée peuvent être obtenus à chaque cycle de purification.
Permet un criblage parallèle robuste des anticorps avec une reproductibilité élevée.
Matrice : Particules d'agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées.
Ligand : Protéine A native.
Capacité de liaison : 27 mg d’IgG humaine/mL de
gel. Température de fonctionnement : température ambiante.
Stabilité : stable.
  • Purification à petite échelle
  • Sélection des anticorps
  • Purification des anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de liaison 27 mg de gel d’IgG humaine/ml
Quantité 2 x 1 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Protein A Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 66.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 50% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.