Learn More
Cytiva Protéine A et protéine G Mag Sepharose™
Code produit 10300695 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μl
4 x 500 μl
Capacité de liaison:
13 à 22°mg d’IgG humaine/ml
8 à 17°mg d’IgG humaine/ml
Ligand:
Protéine A native
Protéine G
Type de microbilles:
Protéine A Mag Sepharose
Protéine G Mag Sepharose
Conditionnement:
4 pièces
500µL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Capacité de liaison Ligand Type de microbilles unitSize
10300695 500 μl 8 à 17°mg d’IgG humaine/ml Protéine A native Protéine A Mag Sepharose 500µL
10249574 500 μl 13 à 22°mg d’IgG humaine/ml Protéine G Protéine G Mag Sepharose 500µL
10488634 4 x 500 μl 13 à 22°mg d’IgG humaine/ml Protéine G Protéine G Mag Sepharose 4 pièces
10259574 4 x 500 μl 8 à 17°mg d’IgG humaine/ml Protéine A native Protéine A Mag Sepharose 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10300695 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28944006
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Simplifiez l’enrichissement des protéines cibles par immunoprécipitation ou par extraction
Protéine A et protéine G Mag Sepharose Ce sont des billes magnétiques conçues pour simplifier l'enrichissement des protéines cibles par immunoprécipitation ou par technique de pull-down. Les perles magnétiques sont basées sur Sepharose avec la protéine A native ou la protéine G native comme ligand. Les protéines A et G ont une forte affinité pour la région Fc des anticorps IgG et présentent des caractéristiques d'affinité différentes pour une large gamme d'espèces d'IgG de mammifères.
Deux protocoles sont disponibles pour l'enrichissement des protéines : le protocole de liaison croisée et le protocole classique. Les protocoles sont simples, avec des conditions d'élution optimisées pour les applications en aval telles que l'électrophorèse et la spectrométrie de masse.
Protéine A et protéine G Mag Sepharose combiner des méthodes d'enrichissement éprouvées avec la plateforme de billes magnétiques, qui possède des propriétés idéales pour la préparation d'échantillons à petite échelle. Avec MagRack 6, un outil de séparation pour six tubes à microcentrifugeuse, jusqu'à six échantillons peuvent être traités en parallèle.
  • Visible et dense Sepharose billes magnétiques à base de ligand protéine A ou protéine G, faciles à repérer et à collecter.
  • Les microbilles non adhérentes éliminent les effets de cisaillement et la formation d’agrégats. Peuvent être utilisées sans détergents
  • Capture simple de protéines cibles dans de petits ou grands volumes d’échantillons (échelle : faible volume en microlitres à grande quantité en millilitres)
  • Capacité optimisée pour l’enrichissement / l’immunoprécipitation des protéines cibles. Seulement de faibles quantités d’anticorps sont nécessaires
Matrice : Particules d'agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées
Ligand : Protéine native A ; Protéine G native
Capacité de liaison Protéine A : Gel d'IgG humaine à 8-17 mg/mL
Capacité de liaison de la protéine G : Gel à 13-22 mg d'IgG humaine/mL Taille
des particules : 37-100 μm
Température de fonctionnement : température ambiante
Solution de stockage : éthanol à 20 %
Température de stockage : 4 °C à 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de microbilles Protéine A Mag Sepharose
Capacité de liaison 8 à 17°mg d’IgG humaine/ml
Matrice Particules paramagnétiques sphériques d’agarose hautement réticulée
Granulométrie 37 à 100 μm
Quantité 500 μl
Contenu et stockage 4°C à 8°C
À utiliser avec (application) Conçu pour simplifier l’enrichissement des protéines cibles par immunoprécipitation ou par extraction, pour la recherche de biomarqueurs
Ligand Protéine A native
compliance-icons
Product Identifier
  • Protein A Mag Sepharose, 1 x 500 ul
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 50% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.