Learn More
Invitrogen™ Protein A - Sepharose™ 4B
Description
Ce produit est préparé par couplage covalent hautement purifié (>98 % par SDS-PAGE) de la protéine A souche 1 Staph. Aureus Cowan à Sepharose™ 4B.
Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % composée de protéines A-Sepharose™ 4B et PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 % de procline).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines, immunoprécipitation
Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % composée de protéines A-Sepharose™ 4B et PBS (solution saline dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7,4, contenant 0,1 % de procline).
Applications : Purification par affinité des immunoglobulines, immunoprécipitation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protéine A |
| Gamme de produits | Sepharose |
| Type de colonne | Affinité |
| Phase stationnaire | Protéine A |
| Contenu et stockage | Ce produit est fourni sous forme de suspension à 50 % (5 ml de protéine A-Sepharose™ 4B + 5 ml de PBS) Glace humide |
| Quantité | 5 ml |
| Forme | Suspension |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Protein A - Sepharose 4B
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Proclin