Learn More
Applied Biosystems™ Protein Expression Sample Prep Kit
Code produit 10616165 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10616165 1000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10616165 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4405443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.00€
    336.70€ / 1 pièces
    Économisez 181.30€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit de préparation d’échantillons pour l’expression protéique
Le kit de préparation d’échantillons pour l’expression protéique Applied Biosystems™ contient les réactifs nécessaires à la préparation de lysats de cellules cibles et témoins à utiliser avec les expériences de dosages pour l’expression protéique TaqMan™. Le réactif de lyse cellulaire est une solution de détergent tamponnée, qui est associée à des inhibiteurs de protéase et de phosphatase fournis par l’utilisateur, et utilisée pour lyser des cellules de culture adhérentes ou non adhérentes dans des conditions non dénaturantes. Le tampon de resuspension cellulaire est utilisé pour remettre en suspension les cellules avant d’ajouter le réactif de lyse et pour diluer les lysats en préparation de l’étape de liaison du dosage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tampon de lyse cellulaire
Quantité 1000 réactions
Contenu et stockage Contient un réactif de lyse cellulaire (2x) (3 tubes de 1 ml) et un tampon de resuspension cellulaire (1 flacon de 25 ml).Conserver entre 2 et 8°C.
Gamme de produits TaqMan