Learn More
Invitrogen™ Protein G, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Code produit 10708424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10708424 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10708424 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P11065
 Article restreint
En stock
Protéine G, conjugué Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor 488 protein G conjugate exhibits bright, green fluorescence (absorption/emission ∼495/519 nm). Protein G is a bacterial protein similar to protein A but with superior selectivity for mouse and human IgG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Alexa Fluor 488
Quantité 1 mg
Gamme de produits Alexa Fluor
Forme Poudre lyophilisée
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.