Learn More
Cytiva Protein G Antibody Package Affinity Columns for Antibody Purification
Code produit 15363224 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Complete packsize
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15363224 Complete packsize 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15363224 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29058806
 Article restreint
En stock
Protein G is a good choice for the general purpose capture of antibodies at the laboratory scale
Protein G is a good choice for the general purpose capture of antibodies at the laboratory scale since it binds a broader range of IgG from eukaryotic species and binds more classes of IgG than protein A. Contents: HiTrap Protein G HP (1 x 1mL) and HiTrap Desalting (1 x 5mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité des anticorps
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Quantité Complete packsize
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antibody package, Protein G
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.