Learn More
Invitrogen™ protein G, horseradish peroxidase conjugate
Code produit 10216912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10216912 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10216912 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P21041
 Article restreint
En stock
Protéine G, conjugué de peroxydase de raifort
The horseradish peroxidase (HRP) conjugate of protein G can be used to detect the Fc portion of various classes and subclasses of immunoglobulins from a variety of species. Protein G is a bacterial protein similar to protein A but with superior selectivity for mouse and human IgG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué HRP
Quantité 1 mg
Forme Poudre lyophilisée
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons
Identifiant produit
  • protein G, horseradish peroxidase conjugate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: thimerosal