Learn More
Cytiva Plaques MultiTrap™ Protein G HP
Code produit 11743329 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4/boîte
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11743329 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11743329 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28903135
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Quatre plaques de filtration à 96 puits MultiTrap Protein G HP pré-conditionnées avec instructions, plus un protocole, sans prétraitement de l’échantillon requis, pour une purification efficace à petite échelle des anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants de culture cellulaire et de sérum en moins de 20 min.
Pour la purification à petite échelle d’anticorps ou l’enrichissement de protéines d’intérêt dans des plaques de filtration à 96 puits pré-conditionnées
  • Format flexible, avec protocoles pour les méthodes classiques d’élution et de réticulation
  • Formatés pour l’élution pour les flux de travail d’électrophorèse et d’analyse LC-MS
  • La cinétique de liaison rapide et la haute capacité offrent un rendement élevé
  • Pré-conditionnées avec le milieu haute performance Protein G Sepharose™ pour le couplage des anticorps des sous-classes d’IgG
  • Peuvent être utilisées avec la centrifugation ou sous vide, manuellement ou dans des systèmes robotiques automatisés
  • Extrapolation aisée grâce aux colonnes pré-conditionnées HiTrap™ Protein G HP
  • Matrice : Agarose hautement réticulée, 6 %
  • Capacité de liaison : environ 25 mg d’IgG humaine/ml de milieu (0,5 à 1 mg d’IgG/puits)
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
  • Stabilité au pH : 3 à 9 (long terme) ; 2 à 9 (court terme)
  • Volume des puits : 800 μL
  • Force centrifuge : < 700  x G
  • Pression du vide : -0,5 bars (max.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Plaque MultiTrap Protein G Sepharose HP
Quantité 4/boîte
Comprend 4 Plaques de filtration à 96 puits MultiTrap Protein G HP pré-conditionnées avec instructions et protocole
Matériau PP, PE
Type de ligand Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison de l’albumine (2mg/ml de milieu)
Pression max. -0,5 bar
Plage de pH 3 à 9 (long terme), 2 à 9 (court terme)
Granulométrie 34 mu;m
Type de support 6°% d’agarose hautement réticulé
Contenu et stockage 2° à 8°C
Type de colonne Protéine G Sepharose Plaque
À utiliser avec (application) Purification à petite échelle d’anticorps ou enrichissement de protéines d’intérêt dans des plaques filtrantes à 96 puits pré-conditionnées prêtes à l’emploi, électrophorèse ou LC / MS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Protein G HP MultiTrap
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.