Learn More
Cytiva Colonnes SpinTrap™ Protein G HP
Code produit 11580644 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
800 μL
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11580644 800 μL 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580644 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28903134
Edge
Includes
16 colonnes pré-conditionnées SpinTrap Protein G HP, un outil de retrait de bouchons en plastique et les instructions. Un protocole est également inclus, sans prétraitement de l’échantillon requis, pour une purification efficace à petite échelle des anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants de culture cellulaire et de sérum en moins de 20 min.
Pour la purification à petite échelle d’anticorps ou l’enrichissement de protéines d’intérêt dans les colonnes de centrifugation pré-conditionnées
  • Protocoles pour les méthodes classiques d’élution et de réticulation ; conçus pour une utilisation avec une microcentrifugeuse standard
  • Formatés pour l’élution pour les flux de travail d’électrophorèse et d’analyse LC-MS
  • La cinétique de liaison rapide et la haute capacité offrent un rendement élevé
  • Pré-conditionnées avec le milieu haute performance Protein G Sepharose™ pour le couplage des anticorps des sous-classes d’IgG
  • Extrapolation aisée grâce aux colonnes pré-conditionnées HiTrap™ Protein G HP
  • Matrice : Agarose hautement réticulée, 6 %
  • Capacité de liaison : > 1 mg d’IgG humaine / colonne
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
  • Stabilité au pH : 3 à 9 (long terme) ; 2 à 9 (court terme)
  • Volume de colonne : 800μL
  • Volume de chargement des échantillons max. : 600 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonne de centrifugation Protein G Sepharose HP SpinTrap
Quantité 800 μL
Comprend 16 Colonnes SpinTrap Protein G HP pré-conditionnées, un outil de retrait de bouchon en plastique et les instructions, le protocole
Type de ligand Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison de l’albumine (2mg/ml de milieu)
Plage de pH 3 à 9 (long terme), 2 à 9 (court terme)
Granulométrie 34 mu;m
Type de support 6°% d’agarose hautement réticulé
Contenu et stockage 4° à 8°C
Type de colonne Protéine G Sepharose Colonne rotative
À utiliser avec (application) Purification à petite échelle d’anticorps ou enrichissement de protéines d’intérêt dans une colonne de centrifugation pré-conditionnée, électrophorèse ou LC / MS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Protein G HP SpinTrap
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol