Learn More
Cytiva Protéine G Mag Sepharose™ Xtra
Code produit 11545664 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11545664 2 x 1 ml 2 pièces
11555664 5 x 1 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11545664 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28967066
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capacité de liaison élevée (27 mg d'IgG humaine/mL de milieu) pour une capture efficace des anticorps avec un rendement et une pureté élevés.
  • Microbilles non adhérentes
  • Matrice : particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées
  • Ligand : Protéine G
  • Couleur : noir
  • Température de fonctionnement : température ambiante
  • Peuvent être utilisées sans détergents
  • Pour la purification et la sélection rapides et à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de sérum et de surnageants cellulaires
  • Disponible en sachets de 2 x 1 mL et de 5 x 1 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Microbilles magnétiques de protéine G Mag Sepharose Xtra
Capacité de liaison 27 mg de gel d’IgG humaine/ml
Matrice Particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées
Quantité 2 x 1 ml
Contenu et stockage 4°C à 8°C
À utiliser avec (application) Pour la purification et la sélection rapides et à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants sériques et cellulaires
Ligand Protéine G
compliance-icons
Identifiant produit
  • Protein G Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 66.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.