Learn More
Cytiva Protéine G Mag Sepharose™ Xtra
Code produit 11555664 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11555664 5 x 1 ml 5 pièces
11545664 2 x 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11555664 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28967070
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Capacité de liaison élevée (27 mg d'IgG humaine/mL de milieu) pour une capture efficace des anticorps avec un rendement et une pureté élevés.
  • Microbilles non adhérentes
  • Matrice : particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées
  • Ligand : Protéine G
  • Couleur : noir
  • Température de fonctionnement : température ambiante
  • Peuvent être utilisées sans détergents
  • Pour la purification et la sélection rapides et à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de sérum et de surnageants cellulaires
  • Disponible en sachets de 2 x 1 mL et de 5 x 1 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Microbilles magnétiques de protéine G Mag Sepharose Xtra
Capacité de liaison 27 mg de gel d’IgG humaine/ml
Matrice Particules d’agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées
Quantité 5 x 1 ml
Contenu et stockage 4°C à 8°C
À utiliser avec (application) Pour la purification et la sélection rapides et à petite échelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux à partir de surnageants sériques et cellulaires
Ligand Protéine G
compliance-icons
Identifiant produit
  • Protein G Mag Sepharose Xtra
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 66.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.