Learn More
Cytiva Milieux protéine G Sepharose™ 4 à débit rapide
Code produit 11524935 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 ml
200 mL
Conditionnement:
200mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524935 5 mL 5mL
11534935 25 ml 25mL
11544935 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11524935 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17061801
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Traitement rapide des gros volumes, récupération comprise entre 70 et 90 %. Les milieux de protéine G à débit rapide Cytiva Sepharose™ 4 contiennent la protéine G recombinante couplée au milieu à débit rapide Sepharose 4.
  • Spécificités de liaison qui complètent le milieu Protein A
  • Lie un large éventail d’espèces et de sous-classes d’IgG
  • Haute capacité, > 20 mg d'IgG humaine/mL de milieu ; débit élevé
  • L’accessoire multipoints minimise les fuites de ligand
  • Utilisé dans une variété d’applications de diagnostic et de recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration de ligand 2 mg protéine G/ml de milieu
Matrice 4°% d’agarose réticulé
Granulométrie 90 μm
pH 3 à 9
Quantité 5 mL
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Utilisé dans une variété d’applications de diagnostic et de recherche
Ligand Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison de l’albumine
compliance-icons
Identifiant produit
  • Protein G Sepharose 4 Fast Flow, 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.