Learn More
Cytiva Milieux protéine G Sepharose™ 4 à débit rapide
Code produit 11544935 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 ml
200 mL
Conditionnement:
200mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11544935 200 mL 200mL
11524935 5 mL 5mL
11534935 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11544935 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17061805
Traitement rapide des gros volumes, récupération comprise entre 70 et 90 %. Les milieux de protéine G à débit rapide Cytiva Sepharose™ 4 contiennent la protéine G recombinante couplée au milieu à débit rapide Sepharose 4.
  • Spécificités de liaison qui complètent le milieu Protein A
  • Lie un large éventail d’espèces et de sous-classes d’IgG
  • Haute capacité, > 20 mg d'IgG humaine/mL de milieu ; débit élevé
  • L’accessoire multipoints minimise les fuites de ligand
  • Utilisé dans une variété d’applications de diagnostic et de recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration de ligand 2 mg protéine G/ml de milieu
Matrice 4°% d’agarose réticulé
Granulométrie 90 μm
pH 3 à 9
Quantité 200 mL
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Utilisé dans une variété d’applications de diagnostic et de recherche
Ligand Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison de l’albumine
compliance-icons
Identifiant produit
  • Protein G Sepharose 4 Fast Flow, 200 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.