Learn More
Colorant de charge de gel de protéines pour SDS-PAGE, 2X (Liq./Electrophor violet foncé), Fisher BioReagents
Code produit 10429313
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
Flacon poly
Tube en polyéthylène
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10429313 1 ml Tube en polyéthylène 1mL
10376363 5 ml Flacon poly 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10429313 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP6371
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce colorant est ajouté aux échantillons de protéines avant l’électrophorèse sur gels SDS–PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Nom chimique ou matériau Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Qualité Électrophorèse
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Conditionnement Tube en polyéthylène
Couleur Violet
Quantité 1 ml
Forme physique Liquide