Description
- La variante BioBasée (constituée de matériel biobasé) aide à réduire l’empreinte carbonique liée aux consommations dans le laboratoire.
- Les tubes biobasés ont des propriétés matérielles et des spécifications techniques identiques à celles de nos tubes non biobasés.
- Garantit un stockage sans fuite et protège l’intégrité des échantillons.
- Adapté à un large éventail de tâches de laboratoire, améliorant la flexibilité.
- des matériaux de haute qualité pour des performances robustes et de longue durée.
- Sans plastificateurs, biosides ni agents de décollement.
- Graduations claires et visibles pour une évaluation rapide du volume.
- Facilite la récupération optimale des échantillons et une centrifugation efficace.
- disponible aux formats 15 ml, 25 ml et 50 ml.
- L’option Datamatx 2D (SafeCode) comporte un codage à 2 niveaux pour l’identification sûre des échantillons.
- La fonction de correction d’erreur de l’ECC200 permet une lecture sûre des codes avec jusqu’à 25 % de codes endommagés.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Couleur de bouchon | Gris |
| Couleur | Concluant |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 200 (4 paquets x 50 tubes) |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme | Cylindrique |
| Afficher plus |