Learn More
Eppendorf™ Protéine LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10215373 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Fond transparent
Jaune
Nbre de puits:
96
Volume (métrique) des puits:
500 μl
1000 μl
2000 μl
Conditionnement:
10 sachets x 12 plaques
10 sachets x 8 plaques
5 sachets x 4 plaques
5 sachets x 8 plaques
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
40 pièces
80 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de puits Volume (métrique) des puits Conditionnement unitSize
10215373 Blanc, Fond transparent 96 1000 μl 10 sachets x 8 plaques 80 pièces
10574073 Jaune 96 500 μl 5 sachets x 8 plaques 40 pièces
10367133 Blanc 96 500 μl 10 sachets x 12 plaques 120 pièces
10709263 Blanc 96 1000 μl 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
11518643 Blanc 96 2000 μl 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10215373 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030508203
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Eppendorf Protéine LoBind Ces plaques sont conçues pour être utilisées en protéomique ou dans d'autres domaines de la recherche sur les protéines, où la concentration en protéines est généralement très faible et où la récupération de l'échantillon est essentielle pour les résultats des analyses.
  • Eppendorf LoBind Ce matériau assure une excellente récupération des échantillons pour de meilleurs résultats d'analyse.
  • Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) afin de minimiser le risque d'interférence avec l'échantillon.
  • Degré de pureté PCR certifié par lot : Exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR.
  • Contraste élevé Unique OptiTrack™ matrice: Identification des échantillons jusqu'à 30 % plus rapide et réduction des erreurs de pipetage.
  • RecoverMax™ Conception du puits : géométrie optimisée pour un volume mort/résiduel minimal et d’excellentes propriétés de mélange.
  • Les rebords surélevés et la surface lisse assurent une étanchéité fiable des plaques.
Compliance
IVD, SBS/ANSI™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité IVD, SBS/ANSI
Certifiés Oui
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Analyse protéique quantitative
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 10 sachets x 8 plaques
Couleur Blanc, Fond transparent
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 1000 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Protéine LoBind
Type de puits Fond rond (puits en U)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Idéal pour la préparation d'échantillons ou le stockage à long terme d'acides nucléiques dans le cadre d'applications médico-légales, de puces à ADN et de séquençage de nouvelle génération.
Stabilité thermique max. 121deg;C
FCR max. 6000 x g
Profile Plaques Deep Well, 96 puits
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile
Quantité 80 plaques
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (impériale) -122,8 °F à 212 °F
Plage de températures (métrique) -86 °C à +100 °C
Couleur du puits Incolore
Largeur (métrique) 12.78 cm
Hauteur (métrique) 4.41 cm
Profondeur (métrique) 8.55 cm