Learn More
Eppendorf™ Protéine LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMA
Code produit 10367133 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Fond transparent
Jaune
Nbre de puits:
96
Volume (métrique) des puits:
500 μl
1000 μl
2000 μl
Conditionnement:
10 sachets x 12 plaques
10 sachets x 8 plaques
5 sachets x 4 plaques
5 sachets x 8 plaques
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
40 pièces
80 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de puits Volume (métrique) des puits Conditionnement Conditionnement
10367133 Blanc 96 500 μl 10 sachets x 12 plaques 120 pièces
10574073 Jaune 96 500 μl 5 sachets x 8 plaques 40 pièces
10709263 Blanc 96 1000 μl 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
10215373 Blanc, Fond transparent 96 1000 μl 10 sachets x 8 plaques 80 pièces
11518643 Blanc 96 2000 μl 5 sachets x 4 plaques 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10367133 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030508106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2290.00€
    2130.00€ / 120 pièces
    Économisez 160.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 14-10-2026
Eppendorf Protéine LoBind Ces plaques sont conçues pour être utilisées en protéomique ou dans d'autres domaines de la recherche sur les protéines, où la concentration en protéines est généralement très faible et où la récupération de l'échantillon est essentielle pour les résultats des analyses.
  • Eppendorf LoBind Ce matériau assure une excellente récupération des échantillons pour de meilleurs résultats d'analyse.
  • Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) afin de minimiser le risque d'interférence avec l'échantillon.
  • Degré de pureté PCR certifié par lot : Exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR.
  • Contraste élevé Unique OptiTrack™ matrice: Identification des échantillons jusqu'à 30 % plus rapide et réduction des erreurs de pipetage.
  • RecoverMax™ Conception du puits : géométrie optimisée pour un volume mort/résiduel minimal et d’excellentes propriétés de mélange.
  • Les rebords surélevés et la surface lisse assurent une étanchéité fiable des plaques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifiés Oui
Méthode de détection Analyse protéique quantitative
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 10 sachets x 12 plaques
Couleur Blanc
Type de produit Protéine LoBind™ Plaque
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 500 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Préparation ou stockage d'échantillons de protéines, de peptides ou d'anticorps
Stabilité thermique max. 121deg;C
FCR max. 6000 x g
Nb par paquet 12 Pk.
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile
Quantité 120/boîte
Exempt de RNase Oui
Couleur du puits Incolore
Dimensions (L x l x H) 85.5 x 127.8 x 27.1 mm