Learn More
Eppendorf™ Tubes Protein LoBind™
GREENER_CHOICE
Code produit 15925180 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
25 ml
5 mL
50 ml
5 ml
Conditionnement:
100 tubes (2 sachets de 50 tubes)
200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
FCR max.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25 000 x g
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Type de bouchon FCR max. unitSize
15925180 15 ml 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
17463703 25 ml 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) Bouchon à vis 17 000 x g 200 pièces
15945180 50 ml 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
15178344 5 mL 100 tubes (2 sachets de 50 tubes) Bouchon à clipser 25 000 x g 100 pièces
16180371 5 ml 200 tubes (2 sachets x 100 tubes) Bouchon à vis 25 000 x g 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 15925180 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030122216
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Conçu pour minimiser la liaison des échantillons et améliorer la récupération, Eppendorf™ Protéine LoBind™ Les tubes protègent vos précieuses protéines pendant la transformation. Avec une technologie de pointe LoBind Grâce à cette technologie, vous bénéficiez de rendements optimaux pour vos applications de Western blot, de spectrométrie de masse et de purification de protéines.
  • Sans revêtement de surface, y compris sans substances comme le silicone, les plastifiants, les biocides ou les agents de démoulage afin de réduire le risque d'interférence avec l'échantillon.
  • Le degré de pureté PCR certifié par lot garantit l'absence d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR.
  • Disponible en tubes, microplaques et plaques à puits profonds pour une mise à l'échelle aisée des expériences.
  • Enclenchez, vissez et SnapTec™ Options de casquette disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Gris
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 200 Pk.
Conditionnement 200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Déclaration de pureté Pour un usage en PCR
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Closure Included Oui
Writing Area Oui
Type de produit Tube à microcentrifuger (PCR Clean, protéines) LoBind )
FCR max. 19 500 x g
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile