Learn More
Cytiva Marqueurs de poids moléculaire de protéine et peptide
Code produit 10606515 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de marqueurs de poids moléculaire élevé (HMW) natif
Kit de marqueurs HMW-SDS
Kit de marqueurs LMW-SDS
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10606515 Kit de marqueurs LMW-SDS 1 pièce
10136284 Kit de marqueurs HMW-SDS 1 pièce
10764737 Kit de marqueurs de poids moléculaire élevé (HMW) natif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10606515 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17044601
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Exécutez ces marqueurs pour déterminer avec précision le poids moléculaire des échantillons de protéines non caractérisés. Les marqueurs de poids moléculaire des protéines et des peptides Cytiva Life Sciences™ fonctionnent en comparant les inconnues
  • Obtenez des bandes claires et nettes pour une mesure facile des distances de migration
  • Les bandes peuvent être visualisées à l’aide d’une coloration à l’argent ou au bleu de Coomassie™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de marqueurs LMW-SDS
Couleur Blanc
Forme Plein
À utiliser avec (application) Pour déterminations MW par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) dans des gels homogènes ou de gradient.
Contenus des kits Phosphorylase b : 67 mu;g, 97000 (Mr), muscle de lapin (source), albumine : 83 mu;g, 66000 (Mr), sérum bovin (source), ovalbumine : 147 mu;g, 45000 (Mr), blanc d’œuf de poule (source), anhydrase carbonique
Poids moléculaire 14 000 Mr
Quantité 10 flacons
Conditions de stockage Les flacons non ouverts doivent être stockés à 4deg;C
Type de produit Kit de marqueurs LMW-SDS