Learn More
Applied Biosystems™ Kit de lyse d’échantillon de réactif protéique, 25, ml
Code produit 11690139 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11690139 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11690139 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4448536
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit de lyse d’échantillon de réactif protéique, 25, ml
Le kit de lyse d’échantillon de réactif protéique contient les réactifs nécessaires à la préparation des lysats de cellules cibles et témoins à utiliser avec les expériences de dosage de protéines TaqMan™. Il contient une solution de lyse en une étape pour la préparation de lysats de cellules brutes à partir de cellules en culture, et les lysats sont compatibles avec le comptage cellulaire ainsi que les mesures de quants de protéines totales telles qu’un dosage microBCA. Le kit de lyse d’échantillon de réactif protéique contient une solution de détergent non ionique tamponnée pour la lyse douce des cellules de culture adhérentes et non adhérentes dans des conditions non dénaturantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 ml