Learn More
Macherey-Nagel™ Dosages de quantification des protéines
Código de producto. 12779650
Cambiar vista
Click to view available options
Doser:
50
250
Tamaño de la unidad:
250 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Doser Tamaño de la unidad
12779650 250 250 réactions
11922362 50 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12779650 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740967.250
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Kit pratique et fiable pour la détermination de la concentration en protéines.
NucleoSpin™ Le miRNA est adapté à l'isolement parallèle des petits ARN, des grands ARN et des protéines.
Sélectivité supérieure – purifiez votre ARN fractionné par taille
  • Isolement de petits ARN uniquement (18 à 200 bases) Isolement de petits (18 à 200 bases) et de grands (> ARN de 200 bases en deux fractions. Isolement de l'ARN total (petit et grand dans une seule fraction).
Isolement supplémentaire des protéines totales
  • Protéine dénaturée prête à l'emploi pour l'analyse par SDS-PAGE et Western blot.
Excellente récupération d'ARN, même sans phénol/chloroforme
  • Lyse avec un sel chaotrope. Procédure basée sur une colonne de centrifugation.
Manipulation aisée - équipement complet fourni
  • Filtres NucleoSpin - homogénéisation efficace des échantillons. Colonnes NucleoSpin pour l'élimination des protéines - pureté maximale des petits ARN. ARNr - digestion très efficace de l'ADN génomique sur colonne à température ambiante.
  • Technologie à membrane de silice
  • Format : mini colonnes de centrifugation
  • Taille de l'échantillon : < 10 7 cellules cultivées, < 30 mg humain/tissu ; <50 mg de tissu végétal, < 150 L μde mélange réactionnel
  • Taille des fragments, petits ARN : 18 à 200 bases
  • Taille des fragments, grands ARN : > 200 bases
  • Rendement typique : 10 μg de petit ARN ; 95 μg d'ARN de grande taille provenant de 10⁷ cellules HeLa
  • Capacité de reliure : 200 μg
  • Volume d'élution, μ30 L à 100 μL
  • Temps de préparation : <45 min (6 préparations de tissus humains/animaux, petits et grands ARN) ; <35 min (6 préparations de tissus humains/animaux, ARN de petite taille uniquement)
  • Petit ARN (18 à 200 bases)
  • Grand ARN (> 200 bases)
  • ARN total (petits et gros ARN dans une fraction) Pour la purification des petits et gros ARN et de l’ARN total, et l’isolement de la fraction des protéines totales.
Specifications
Concentration 10 to 20000ng/μL
Substances à analyser détectables Protéine
Doser 250
Format du kit d’immunoessai Ensemble tampon et réactif
Type de produit Dosages de quantification des protéines
Type d’échantillon Protein
Suffisant pour 107
À utiliser avec (application) Purification de petits et grands ARN et de l’ARN total
Contenus des kits Chaotropic salt
Quantité 1/boîte
Heure du test 40 min
Durée totale du dosage 40 min
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Protein Quantification Assay
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid