Learn More
Thermo Scientific™ Protéinase K, solution prête à l’emploi
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| CAS | 39450-01-6 |
| Couleur | Transparent, incolore |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| Poids de la formule | 28,9 kd |
| À utiliser avec (application) | Une protéase sérine stable et hautement réactive ; utilisée pour l’isolement des protéines et des acides nucléiques |
| Type de produit | Réactif d’extraction d’ADN |
| Quantité | 25mL |
| Forme | Liquide, 28,9 kDa |