Learn More
Thermo Scientific™ Protéinase K, recombinante, qualité PCR
Code produit 11501515 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11501515 5 x 1 mL 5 pièces
10181030 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11501515 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EO0492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    168.65€ / 5 pièces
    Économisez 34.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dégradez les protéines même en présence de détergents avec la protéinase K, une protéase endolytique à large gamme, largement utilisée pour la digestion des protéines dans les préparations d’acides nucléiques.
La protéinase K est une protéase endolytique qui clive les liaisons peptidiques situées sur les côtés carboxyliques des acides aminés aliphatiques, aromatiques ou hydrophobes. La protéinase K est classifiée comme étant une protéase à sérine. Le plus petit peptide à être hydrolysé par cette enzyme est un tétrapeptide.
Points clés
  • Solution prête à l’emploi
  • Active dans une vaste plage de conditions de réactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 600 à 1 000 U/mL, 14 à 22 mg/mL
Quantité 5 x 1 mL
Type de produit Protéinase K
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Proteinase K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine