Learn More
Thermo Scientific™ Protéinase K, recombinante, qualité PCR
Code produit p-4521362 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10181030 1 ml 1mL
11501515 5 x 1 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10181030 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EO0491
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dégradez les protéines même en présence de détergents avec la protéinase K, une protéase endolytique à large gamme, largement utilisée pour la digestion des protéines dans les préparations d’acides nucléiques.
La protéinase K est une protéase endolytique qui clive les liaisons peptidiques situées sur les côtés carboxyliques des acides aminés aliphatiques, aromatiques ou hydrophobes. La protéinase K est classifiée comme étant une protéase à sérine. Le plus petit peptide à être hydrolysé par cette enzyme est un tétrapeptide.
Points clés
  • Solution prête à l’emploi
  • Active dans une vaste plage de conditions de réactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration > 600 U/mL (∼20 mg/mL)
Quantité 1 ml
Type de produit Protéinase K
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Proteinase K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase