Learn More
Chlorhydrate de prothipendyl-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Prothipendyl-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1346604-67-8 |
| Formule moléculaire | C16H13D6N3S • HCl |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | N,N-(Dimethyl-d6)-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine Hydrochloride, AY 56031-d6, Azacon-d6, D 206-d6, Dominal-d6 Hydrochloride, Prothipendyl-d6 Monohydrochloride, Tolnate-d6 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1N=CC=C3)C([2H])([2H])[2H].Cl |
| Nom IUPAC | 3-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-yl-N,N-bis(tridéutérométhyl)propan-1-amine;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.443646 |
| Poids de la formule | 327.1443 |