Learn More
Prothoate, TRC
Code produit 30136791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136791 250 mg 250mg
30135064 1 g 1g
30003946 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136791 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP838810250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2275-18-5
Formule moléculaire C9 H20 N O3 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 285.36
Synonyme Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-isopropyl-2-mercaptoacetamide (6CI,7CI,8CI), Acetamide, N-isopropyl-2-mercapto-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), American Cyanamid 18,682, FAC, FAC (pesticide), Fac 20, Fak 40, Fostion, O,O-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, Prothoat, Prothoate, Trimethoate
Nom IUPAC 2-diéthyphosphinothioylsulfanyl-N-propane-2-ylacétamide
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCC(=O)NC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Prothoate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H20NO3PS2/c1-5-12-14(15,13-6-2)16-7-9(11)10-8(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,10,11)
Poids de la formule 285.0622