Learn More
MedChemExpress Protirelin acetate
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.93% |
| CAS | 120876-23-5 |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 452.46 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 250 mg/mL (552.54 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (110.51 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Thyrotropin-releasing-hormone acetate∣TRH acetate |