Learn More
PROTO-1, MedChemExpress
Code produit 16477506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477506 100 mg
16470048 5 mg
16413597 50 mg
16407578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477506 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18673
MedChemExpress PROTO-1 shows significant protection of hair cells, with HC50(concentration that would produce 50% hair cell survival) of 1 (mu)M-10 (mu)M (1 (mu)M≤HC50≤10 (mu)M).
PROTO-1 shows significant protection of hair cells, with HC50(concentration that would produce 50% hair cell survival) of 1 (mu)M-10 (mu)M (1 (mu)M≤HC50≤10 (mu)M).
Spécification
Nom chimique ou matériau PROTO-1
Forme physique Solid
CAS 312951-85-2
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19ClN4O2S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (329.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)SC3=C1CCN(CC)C3)N
Poids moléculaire (g/mol) 378.88
Poids de la formule 378.88
Pourcentage de pureté 98.99%
Qualité Research