Learn More
Invitrogen™ Kit de tampon de blocage ProtoArray™
Codice prodotto. 10033344
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Dimensione della confezione:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
10033344 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10033344 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA055
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The Blocking Buffer Kit consists of reagents sufficient for preparing Blocking Buffer and Wash Buffer to process 10 ProtoArray™ Human Protein Microarrays.
The Blocking Buffer Kit consists of reagents sufficient for preparing Blocking Buffer and Wash Buffer to process 10 ProtoArray™ Human Protein Microarrays for ProtoArray™ protein-protein interaction (PPI), immune response biomarker profiling (IRBP), and antibody specificity profiling (ASP) applications. The kit contains one bottle each of Blocking Buffer and 10X Synthetic Block, and one tube of dithiothreitol (DTT).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Kit de tampon de blocage
Contenu et stockage Stocker le kit de tampons de blocage ProtoArray™ à -20°.
À utiliser avec (équipement) Microarrays de protéines humaines ProtoArray™ pour le profilage de biomarqueurs de réponse immunitaire (IRBP), Microarrays de protéines humaines ProtoArray™ pour le profilage de la spécificité des anticorps (ASP), Microarrays de protéines humaines ProtoArray™ pour l’interaction protéine-protéine (PPI)
Gamme de produits ProtoArray
Quantité 1 kit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.