Learn More
Protocatechuic acid, MedChemExpress
Code produit 16422519
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422519 1 g
16411506 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422519 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0294
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Spécification
Nom chimique ou matériau Protocatechuic acid
CAS 99-50-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H6O4
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (648.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (64.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration